Beskrivning
- Uppfyller DIN ISO 24450
- Tillverkad av borosilikatglas 3.3
- Den breda halsen möjliggör enkel fyllning och rengöring
- Enkel blandning på grund av konisk form
- Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
- Bränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DÅN ISO 24450 |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) bas | 64 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (applikation) | Medieberedning och odling; Lagring och transport; Blanda flera komponenter; Uppvärmning; Spädningslösningar; Mätning av vätskemängder; Storlekar 25, 200, 300 och 2000 ml icke-DIN EN ISO storlek |
| Höjd (metrisk) | 105 mm |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Produkttyp | Erlenmeyer Flask |
| Skrivyta | Ja |
| Visa mer |