Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer-kolvar med konisk slipad fog
Beskrivning
- Enl. till DIN EN ISO 4797
- Med våg (ca volym/ml)
- Med inskriptionsetikett
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
- Med konisk fog, med hög konisk noggrannhet och utmärkt täthet
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 4797 |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Borsilikatglas, Duran Glas |
| Inkluderar | Med skala (ca volym/ml), med inskriptionsetikett |
| Standard konisk fog | NS19/26 |
| Diameter (metrisk) Yttre | 64 mm |