Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer-kolvar med konisk slipad fog
Produktkod. 15340895
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Standard konisk fog:
NS19/26
NS29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Standard konisk fog unitSize
15340895 1000 mL NS29/32 -
10298070 100 mL NS19/26 Varje
12034098 100 mL NS19/26 -
10662351 100 mL NS29/32 Paket med 10
15390885 200 mL NS29/32 Paket med 10
10741434 250 mL NS29/32 -
10017750 300 mL NS29/32 Varje
11965976 300 mL NS29/32 -
10434061 500 mL NS29/32 Paket med 10
10533831 50 mL NS19/26 Paket med 10
10652351 50 mL NS29/32 Varje
12163991 50 mL NS29/32 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 15340895 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 03022970
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För säker och enkel blandning, hällning och förvaring av kemikalier i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer-flaskor med konisk slipfog är tillverkade av slitstark DURAN™ borosilikatglas.
  • Enl. till DIN EN ISO 4797
  • Med våg (ca volym/ml)
  • Med inskriptionsetikett
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
  • Med konisk fog, med hög konisk noggrannhet och utmärkt täthet
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4797
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Inkluderar Med skala (ca volym/ml), med inskriptionsetikett
Standard konisk fog NS29/32
Diameter (metrisk) Yttre 131 mm