Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer-kolvar med konisk slipad fog
Produktkod. p-8000683
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Standard konisk fog:
NS19/26
NS29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 15340895
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 03022970
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För säker och enkel blandning, hällning och förvaring av kemikalier i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer-flaskor med konisk slipfog är tillverkade av slitstark DURAN™ borosilikatglas.
  • Enl. till DIN EN ISO 4797
  • Med våg (ca volym/ml)
  • Med inskriptionsetikett
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
  • Med konisk fog, med hög konisk noggrannhet och utmärkt täthet
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4797
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Inkluderar Med skala (ca volym/ml), med inskriptionsetikett
Standard konisk fog NS29/32
Diameter (metrisk) Yttre 131 mm