Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Indunstningsskål, med pip
Produktkod. 11706233 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
45 ml
60 ml
90 ml
170 ml
320 ml
600 ml
1500 ml
2500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11706233
Brand: DWK Life Sciences 213015409
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den breda, öppna formen på indunstningsskålen skapar en stor vätskeyta som gynnar avdunstning av överskott av lösningsmedel.
Att överföra ämnen och vätskor till andra aggregationstillstånd och därmed initiera ytterligare reaktioner är mycket viktigt för det dagliga arbetet i laboratoriet. En mängd olika kärl, apparater och utrustning används för detta arbete.
  • Pip för ren upphällning
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 600 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Avdunstning av vätskor; Beredning av koncentrerade lösningar; Förebyggande av kondensation av lösningsmedel på glasväggar; Storlek 25, 30, 35 och 45 ml utan märkningsfält
Antal per förpackning 10/Pk.
Diameter (metrisk) 140 mm