Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Indunstningsskål, med pip
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
45 ml
60 ml
90 ml
170 ml
320 ml
600 ml
1500 ml
2500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Att överföra ämnen och vätskor till andra aggregationstillstånd och därmed initiera ytterligare reaktioner är mycket viktigt för det dagliga arbetet i laboratoriet. En mängd olika kärl, apparater och utrustning används för detta arbete.
- Pip för ren upphällning
- Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
- Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 1500 ml |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (applikation) | Avdunstning av vätskor; Beredning av koncentrerade lösningar; Förebyggande av kondensation av lösningsmedel på glasväggar; Storlek 25, 30, 35 och 45 ml utan märkningsfält |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 190 mm |