Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Indunstningskolv, med standard slipad fog, päronform
Produktkod. 15251859 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Volym (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
15251859 250 ml Paket med 10
15241859 100 ml Paket med 10
15261859 500 ml Paket med 10
15271859 1000 ml Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15251859 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 241203703
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Indunstningskolvar är särskilt lämpliga för att förånga vätskor eller lösningsmedel.
Indunstningskolvar är en variant av runda kolvar och har en päronformad form. Standardjordfogen möjliggör en exakt anslutning till andra jordfogskomponenter, t.ex. en roterande förångare. På grund av sin form tillåter förångningskolvar en stor enhetlig vätskeyta, vilket gör dem särskilt lämpliga för avdunstning av lösningsmedel.
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
  • Päronform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Autoklaveringsbar
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Avdunstning av vätskor; Uppvärmning; Lämplig för uppvärmning av bad och mantlar; Blanda flera komponenter; Rotationsindunstare, lämplig för alla vanliga roterande förångare; Koncentration av lösningar
Kvantitet 10/Pk.
Volym (metrisk) 250 ml
Diameter (metrisk) 81 mm