Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Expansionsadapter, uttag/kon
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Ledstorlek:
Hylsa NS 14/23, Kona NS 19/26
Hylsa NS 14/23, Kona NS 24/29
Hylsa NS 19/26, Kona NS 24/29
Hylsa NS 19/26, Kona NS 29/32
Hylsa NS 29/32, Kon NS 50/42
Hylsa NS 29/32, Kona NS 34/35
Hylsa NS 29/32, Kona NS 45/40
Hylsa NS 29/32, Kona NS 60/46
Hylsa NS 29/32, kon NS 71/51
Socket NS 14/23, Cone NS 29/32
Socket NS 24/29, Cone NS 29/32
Socket NS 24/29, Cone NS 45/40
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Adaptrar används för att ansluta två komponenter med olika NS-storlekar. DURAN™ expansionsstycken tillåter anslutning av en mindre hylsa till en större kärna.
- Expansionsstycken möjliggör anslutning av en mindre hylsa till en större kärna och därmed användning av olika stora jordfogskomponenter.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Objektbeskrivning | Anslutning av två komponenter med olika standardstorlekar för jordfogar |
| Ledstorlek | Hylsa NS 29/32, Kona NS 34/35 |