Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Expansionsadapter, uttag/kon
Produktkod. 15931601 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Ledstorlek:
Hylsa NS 14/23, Kona NS 19/26
Hylsa NS 14/23, Kona NS 24/29
Hylsa NS 14/23, Kona NS 29/32
Hylsa NS 19/26, Kona NS 24/29
Hylsa NS 19/26, Kona NS 29/32
Hylsa NS 24/29, Kona NS 29/32
Hylsa NS 24/29, Kona NS 45/40
Hylsa NS 29/32, Kon NS 50/42
Hylsa NS 29/32, Kona NS 34/35
Hylsa NS 29/32, Kona NS 45/40
Hylsa NS 29/32, Kona NS 60/46
Hylsa NS 29/32, kon NS 71/51
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ledstorlek unitSize
15931601 Hylsa NS 14/23, Kona NS 19/26 Paket med 10
10142021 Hylsa NS 24/29, Kona NS 45/40 Varje
15941601 Hylsa NS 14/23, Kona NS 29/32 Paket med 10
15884808 Hylsa NS 19/26, Kona NS 24/29 Paket med 10
15894808 Hylsa NS 19/26, Kona NS 29/32 Paket med 10
15931611 Hylsa NS 29/32, Kona NS 45/40 Paket med 10
15834808 Hylsa NS 14/23, Kona NS 24/29 Paket med 10
15804828 Hylsa NS 29/32, Kona NS 60/46 Paket med 10
15814828 Hylsa NS 29/32, kon NS 71/51 Paket med 10
10161781 Hylsa NS 24/29, Kona NS 29/32 Varje
15921611 Hylsa NS 29/32, Kona NS 34/35 Paket med 10
10707101 Hylsa NS 29/32, Kona NS 34/35 Varje
15894818 Hylsa NS 29/32, Kon NS 50/42 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 15931601 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 286524403
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Expansion från hylsa till kärna.
Adaptrar används för att ansluta två komponenter med olika NS-storlekar. DURAN™ expansionsstycken tillåter anslutning av en mindre hylsa till en större kärna.
  • Expansionsstycken möjliggör anslutning av en mindre hylsa till en större kärna och därmed användning av olika stora jordfogskomponenter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10/Pk.
Objektbeskrivning Anslutning av två komponenter med olika standardstorlekar för jordfogar
Ledstorlek Hylsa NS 14/23, Kona NS 19/26