Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Filterapparat, Witt Typ, komplett, med utbytbart lock, och KECK™ monteringssats, standard jordfog 29/32
Produktkod. 10232181 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
100 mm
150 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
10232181 150 mm Varje
10151701 200 mm Varje
10323591 100 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10232181 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 247305702
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Witt-filtreringsapparaten används för fast-vätskefiltrering där filtratet därefter bearbetas ytterligare.
En av de viktigaste separationsmetoderna i laboratoriemiljön är filtrering, som används för att separera eller rengöra olika medier. För detta arbetssätt krävs filter som väljs efter tillämpning med hänsyn till storlek och porositet. Buechner-trattar är cylindrar med en integrerad storporig siktplatta. Utan extra filterpapper är endast grovfiltrering möjlig. Buechner-trattar kan också användas vid vakuumfiltrering. Det applicerade vakuumet påskyndar filtreringen.
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Med utbytbart lock och KECK™ monteringsset
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material VMQ, PBT, Polypropylene, VMQ, EPDM
För användning med (applikation) Filtrering, Uppsamling av filtratet, Filtrering vid reducerat tryck, Vakuumfiltrering, Säkert arbete under vakuum
Kvantitet 1 vardera
Standard konisk fog NS 29/32
Diameter (metrisk) 150 mm