Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Filterapparat, Witt Typ, komplett, med utbytbart lock, och KECK™ monteringssats, standard jordfog 45/40
Produktkod. 10414081 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
100 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
10414081 150 mm Varje
10570012 100 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10414081 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 247315703
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Witt-filtreringsapparaten används för fast-vätskefiltrering där filtratet därefter bearbetas ytterligare.
En av de viktigaste separationsmetoderna i laboratoriemiljön är filtrering, som används för att separera eller rengöra olika medier. För detta arbetssätt krävs filter som väljs efter tillämpning med hänsyn till storlek och porositet. Buechner-trattar är cylindrar med en integrerad storporig siktplatta. Utan extra filterpapper är endast grovfiltrering möjlig. Buechner-trattar kan också användas vid vakuumfiltrering. Det applicerade vakuumet påskyndar filtreringen.
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Bred grovslipad tubulatur
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borosilikatglas (3.3), PBT, polypropen, VMQ, EPDM
För användning med (applikation) Filtrering; Företrädesvis samla upp filtratet; Filtrering vid reducerat tryck; Vakuumfiltrering; Säkert arbete under vakuum
Kvantitet 1 vardera
Standard konisk fog NS 45/40
Diameter (metrisk) 150 mm