Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Filterapparat, Witt Typ, komplett, med utbytbart lock, och KECK™ monteringssats, standard jordfog 45/40
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
En av de viktigaste separationsmetoderna i laboratoriemiljön är filtrering, som används för att separera eller rengöra olika medier. För detta arbetssätt krävs filter som väljs efter tillämpning med hänsyn till storlek och porositet. Buechner-trattar är cylindrar med en integrerad storporig siktplatta. Utan extra filterpapper är endast grovfiltrering möjlig. Buechner-trattar kan också användas vid vakuumfiltrering. Det applicerade vakuumet påskyndar filtreringen.
- Tät stängning på grund av standard jordfog
- Bred grovslipad tubulatur
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Borosilikatglas (3.3), PBT, polypropen, VMQ, EPDM |
| För användning med (applikation) | Filtrering; Företrädesvis samla upp filtratet; Filtrering vid reducerat tryck; Vakuumfiltrering; Säkert arbete under vakuum |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Standard konisk fog | NS 45/40 |
| Diameter (metrisk) | 100 mm |