Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Filtertratt
Produktkod. 10241701 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
75 ml
125 ml
500 ml
1000 ml
4000 ml
Porositet:
1
2
3
4
5
Förpackningsstorlek:
Varje
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Porositet unitSize
10241701 75 ml 1 Varje
10517911 75 ml 2 Varje
10684931 75 ml 3 Varje
10778511 75 ml 4 Varje
10048060 125 ml 1 Varje
10568481 125 ml 3 Varje
10242131 125 ml 4 Varje
10508291 4000 ml 3 Varje
10706981 50 ml 1 Varje
10028000 50 ml 2 Varje
10747171 50 ml 3 Varje
10424461 50 ml 4 Varje
10304021 50 ml 5 Varje
10675311 75 ml 5 Varje
10303401 125 ml 2 Varje
10242181 125 ml 5 Varje
10403331 500 ml 1 Varje
10057940 500 ml 2 Varje
10313011 500 ml 3 Varje
10570202 500 ml 4 Varje
10494451 500 ml 5 Varje
10291931 4000 ml 1 Varje
10068090 4000 ml 2 Varje
10787931 1000 ml 4 Varje
10068030 1000 ml 1 Varje
10652941 1000 ml 2 Varje
10653131 1000 ml 3 Varje
10614481 4000 ml 4 Varje
10613711 1000 ml 5 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Produktkod. 10241701 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 258521106
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Filtertrattar är filter som används för fast-vätskeseparation med hjälp av vakuum.
En av de viktigaste separationsmetoderna i laboratoriemiljön är filtrering, som används för att separera eller rengöra olika medier. För detta arbetssätt krävs filter som väljs efter tillämpning med hänsyn till storlek och porositet. Buechner-trattar är cylindrar med en integrerad storporig siktplatta. Utan extra filterpapper är endast grovfiltrering möjlig. Buechner-trattar kan också användas vid vakuumfiltrering. Det applicerade vakuumet påskyndar filtreringen.
  • Filtertrattarna passar ihop med filterkolven via en konisk gummitätning (GUKO)
  • Från DURAN™ glas med sin goda värmechock och kemikaliebeständighet
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 56 mm
Kapacitet (metrisk) 75 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Kvalitativ oorganisk analys och preparativ kemi; Finfiltrering; Finfiltrering; Filtrering vid reducerat tryck; Filtrering
Diameter (metrisk) skiva 45 mm
Porositet 1
Kvantitet 1 st