Läs mer
- Home
- Products
- Trattar
- Filtrera trattar
- DWK Life Sciences DURAN™ Filtertratt
DWK Life Sciences DURAN™ Filtertratt
Produktkod. 10568481 Handla allt DWK Life Sciences Produkter| Produktkod. | Kapacitet (metrisk) | Porositet | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10568481 | 125 ml | 3 | Varje |
| 10241701 | 75 ml | 1 | Varje |
| 10517911 | 75 ml | 2 | Varje |
| 10684931 | 75 ml | 3 | Varje |
| 10778511 | 75 ml | 4 | Varje |
| 10048060 | 125 ml | 1 | Varje |
| 10242131 | 125 ml | 4 | Varje |
| 10508291 | 4000 ml | 3 | Varje |
| 10706981 | 50 ml | 1 | Varje |
| 10028000 | 50 ml | 2 | Varje |
| 10747171 | 50 ml | 3 | Varje |
| 10424461 | 50 ml | 4 | Varje |
| 10304021 | 50 ml | 5 | Varje |
| 10675311 | 75 ml | 5 | Varje |
| 10303401 | 125 ml | 2 | Varje |
| 10242181 | 125 ml | 5 | Varje |
| 10403331 | 500 ml | 1 | Varje |
| 10057940 | 500 ml | 2 | Varje |
| 10313011 | 500 ml | 3 | Varje |
| 10570202 | 500 ml | 4 | Varje |
| 10494451 | 500 ml | 5 | Varje |
| 10291931 | 4000 ml | 1 | Varje |
| 10068090 | 4000 ml | 2 | Varje |
| 10787931 | 1000 ml | 4 | Varje |
| 10068030 | 1000 ml | 1 | Varje |
| 10652941 | 1000 ml | 2 | Varje |
| 10653131 | 1000 ml | 3 | Varje |
| 10614481 | 4000 ml | 4 | Varje |
| 10613711 | 1000 ml | 5 | Varje |
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28507" för att få ditt kampanjpris.
Beskrivning
En av de viktigaste separationsmetoderna i laboratoriemiljön är filtrering, som används för att separera eller rengöra olika medier. För detta arbetssätt krävs filter som väljs efter tillämpning med hänsyn till storlek och porositet. Buechner-trattar är cylindrar med en integrerad storporig siktplatta. Utan extra filterpapper är endast grovfiltrering möjlig. Buechner-trattar kan också användas vid vakuumfiltrering. Det applicerade vakuumet påskyndar filtreringen.
- Filtertrattarna passar ihop med filterkolven via en konisk gummitätning (GUKO)
- Från DURAN™ glas med sin goda värmechock och kemikaliebeständighet
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 72 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 125 ml |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (applikation) | Kvalitativ oorganisk analys och preparativ kemi; Finfiltrering; Finfiltrering; Filtrering vid reducerat tryck; Filtrering |
| Diameter (metrisk) skiva | 60 mm |
| Porositet | 3 |
| Kvantitet | 1 st |