Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Filterkolv, med glasslanganslutning, Erlenmeyer-form
Produktkod. 10057930 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10057930 2000 mL Varje
15844498 500 mL Paket med 10
15201669 100 mL Paket med 10
15834498 250 mL Paket med 10
15329462 1000 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10057930 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 212016308
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Filtreringskolven är ett tjockväggigt kärl som används som uppsamlingskärl för filtratet under filtrering.
En av de viktigaste separationsmetoderna i laboratoriemiljön är filtrering, som används för att separera eller rengöra olika medier. För detta arbetssätt krävs filter som väljs efter tillämpning med hänsyn till storlek och porositet. Buechner-trattar är cylindrar med en integrerad storporig siktplatta. Utan extra filterpapper är endast grovfiltrering möjlig. Buechner-trattar kan också användas vid vakuumfiltrering. Det applicerade vakuumet påskyndar filtreringen.
  • Tillhandahållande av filtreringskolvar med uttag har inte bara gjort arbetet i berednings- och analyslaboratorier enklare och enklare, utan har också minskat risken för olyckor
  • Vakuumbeständig på grund av den tunga väggtjockleken
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
  • Erlenmeyer form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 166 mm
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Separationer genom vakuumfiltrering; Filtrering vid reducerat tryck; Filtrieren; Vakuumfiltrering; Säkert arbete under vakuum
Antal per förpackning 1/Pk.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Stängningsstorlek 11 mm beslag