Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Filtreringskolv, med KECK™ Monteringssats, flaskform
Produktkod. 10768511 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
15 000 mL (535 mm höjd)
15 000 ml (500 mm höjd)
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10768511 5000 mL Varje
10169420 3000 mL Varje
10528101 10,000 mL Varje
10038060 15 000 ml (500 mm höjd) Varje
10282031 15 000 mL (535 mm höjd) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10768511 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 211947353
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Filtreringskolven är ett tjockväggigt kärl som används som uppsamlingskärl för filtratet under filtrering.
En av de viktigaste separationsmetoderna i laboratoriemiljön är filtrering, som används för att separera eller rengöra olika medier. För detta arbetssätt krävs filter som väljs efter tillämpning med hänsyn till storlek och porositet. Buechner-trattar är cylindrar med en integrerad storporig siktplatta. Utan extra filterpapper är endast grovfiltrering möjlig. Buechner-trattar kan också användas vid vakuumfiltrering. Det applicerade vakuumet påskyndar filtreringen.
  • Vakuumbeständig på grund av den tunga väggtjockleken
  • Dessa filterkolvar uppfyller bestämmelserna i utrustningen och produktsäkerhetsbestämmelserna
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
  • flaskform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 185 mm
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Material Borosilikatglas (3.3), PBT, Polypropen, VMQ, EPDM
För användning med (applikation) Separationer genom vakuumfiltrering; Filtrering vid reducerat tryck; Filtrieren; Vakuumfiltrering; Säkert arbete under vakuum
Antal per förpackning 1/Pk.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Stängningsstorlek 9 mm beslag