Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Filtreringskolv, med KECK™ Monteringssats, Erlenmeyer-form
Produktkod. 12942831 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12942831 1000 mL Paket med 10
10768321 2000 mL -
12912831 100 mL Paket med 10
12922831 250 mL Paket med 10
12932831 500 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12942831 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 212045458
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Filtreringskolven är ett tjockväggigt kärl som används som uppsamlingskärl för filtratet under filtrering.
En av de viktigaste separationsmetoderna i laboratoriemiljön är filtrering, som används för att separera eller rengöra olika medier. För detta arbetssätt krävs filter som väljs efter tillämpning med hänsyn till storlek och porositet. Buechner-trattar är cylindrar med en integrerad storporig siktplatta. Utan extra filterpapper är endast grovfiltrering möjlig. Buechner-trattar kan också användas vid vakuumfiltrering. Det applicerade vakuumet påskyndar filtreringen.
  • Vakuumbeständig på grund av den tunga väggtjockleken
  • Dessa filterkolvar uppfyller bestämmelserna i utrustningen och produktsäkerhetsbestämmelserna
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
  • Erlenmeyer form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 135 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borosilikatglas (3.3), PBT, Polypropen, VMQ, EPDM
För användning med (applikation) Separationer genom vakuumfiltrering; Filtrering vid reducerat tryck; Filtrieren; Vakuumfiltrering; Säkert arbete under vakuum
Antal per förpackning 10/Pk.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Stängningsstorlek 9 mm beslag