Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Kolv, Kjeldahl
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
DURAN™ Kjeldahl flaskorna utsätts för extrema kemiska och fysikaliska påfrestningar. Därför bör väggtjockleken inte vara för tjock för att undvika överhettning, vilket kan leda till brott på grund av kvarvarande (permanenta) spänningar, å ena sidan, och inte för tunn på grund av den märkbara glasborttagningen i det alkaliska mediet, å andra sidan. För att erbjuda användaren den säkraste möjliga kompromissen samtidigt som man tar hänsyn till de tekniska förhållandena, måste väggtjockleken på DURAN™ Kjeldahl kolvar i kroppen är 1-2 mm.
- Väggtjocklek anpassad till applikationen (glasborttagning med alkaliskt medium beaktas)
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) bas | 115 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 750 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (applikation) | För kvävebestämning |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |