Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Platt bottenflaska med konisk slipad fog
Produktkod. 10470703
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10470703 250 mL Paket med 10
1 options
Produktkod. 10470703 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 03012449
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2975.00 SEK
    2756.43 SEK / Paket med 10
    Save 218.57 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
För insamling, blandning och mätning av vätskor samt odlingsmaterial. Lenz Laborglasinstrumente™ Flatbottenflaskor med konisk slipning tillverkas av slitstarkt DURAN™ glas.
  • Enligt DIN EN ISO 4797
  • Med inskriptionsetikett
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
  • Slipad fog har hög konisk noggrannhet och utmärkt täthet
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4797
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Standard konisk fog NS 24/29 Sockel Storlek
Bottenform Plan
Diameter (metrisk) Yttre 85 mm