Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Platt bottenflaska med konisk slipad fog
Produktkod. 10653501
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10653501 250 mL Paket med 10
1 options
Produktkod. 10653501 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 03012949
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2620.00 SEK
    1562.74 SEK / Paket med 10
    Save 1057.26 SEK
    40% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-12-2026
För uppsamling, blandning och mätning av vätskor och odlingsmedier. Lenz Laborglasinstrumente™ Flatbottnade kolvar med konisk slipad fog är tillverkade av slitstark DURAN™ glas.
  • Enligt DIN EN ISO 4797
  • Med inskriptionsetikett
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
  • Slipad fog har hög konisk noggrannhet och utmärkt täthet
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4797
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Standard konisk fog NS 29/32 Sockel Storlek
Bottenform Plan
Diameter (metrisk) Yttre 85 mm