Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Platt bottenflaska med konisk slipad fog
Beskrivning
- Enligt DIN EN ISO 4797
- Med inskriptionsetikett
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
- Slipad fog har hög konisk noggrannhet och utmärkt täthet
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 4797 |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Borsilikatglas, Duran Glas |
| Standard konisk fog | NS 29/32 Sockel Storlek |
| Bottenform | Plan |
| Diameter (metrisk) Yttre | 105 mm |