Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Platt bottenflaska, smal hals, med pärlkant
Shop All DWK Life Sciences ProductsDescription
Bukkärl kallas flaskor i laboratoriet och är förutom bägare andra universellt tillämpbara kärl. De används t.ex. för destillation eller för uppvärmning av vätskor. Flaskor finns i olika utföranden: smal och bred hals, med eller utan slipad fog, som rund eller platt bottenkolv. Beroende på applikationen väljs den erforderliga kolven med dess specifika komponenter.
- Platt botten innebär att flaskorna kan ställas ner utan stödring
- Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) bas | 223 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 5000 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (applikation) | Uppvärmning; Storlekar 20000, 3000 och 5000 ml icke-DIN ISO storlek |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Produkttyp | Icke-DIN/ISO storlek |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |