Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Platt bottenflaska, smal hals, med pärlkant
Produktkod. 10603341 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
3000 mL
4000 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
6000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10603341 10,000 mL Varje
11758001 50 mL Paket med 10
11728021 100 mL Paket med 10
11750744 250 mL Paket med 10
11760744 500 mL Paket med 10
11770744 1000 mL Paket med 10
11780744 2000 mL Paket med 10
10129920 3000 mL Varje
10363791 4000 mL Varje
10139920 5000 mL Varje
10373791 6000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 10603341 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 217118604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3200.00 SEK
    2810.25 SEK / Paket med 1
    Save 389.75 SEK
    12% Av
I lager
Platt botten innebär att flaskorna kan ställas ner utan stödring.
Bukkärl kallas flaskor i laboratoriet och är förutom bägare andra universellt tillämpbara kärl. De används t.ex. för destillation eller för uppvärmning av vätskor. Flaskor finns i olika utföranden: smal och bred hals, med eller utan slipad fog, som rund eller platt bottenkolv. Beroende på applikationen väljs den erforderliga kolven med dess specifika komponenter.
  • Platt botten innebär att flaskorna kan ställas ner utan stödring
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 280 mm
Kapacitet (metrisk) 10,000 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Uppvärmning; Storlekar 20000, 3000 och 5000 ml icke-DIN ISO storlek
Antal per förpackning 1/Pk.