Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Platt bottenflaska, smal hals, med pärlkant
Codice prodotto. 11760744 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
3000 mL
4000 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
6000 mL
Dimensione della confezione:
Paket med 10
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kapacitet (metrisk) Dimensione della confezione
11760744 500 mL Paket med 10
11758001 50 mL Paket med 10
11728021 100 mL Paket med 10
11750744 250 mL Paket med 10
11770744 1000 mL Paket med 10
11780744 2000 mL Paket med 10
10129920 3000 mL Varje
10363791 4000 mL Varje
10139920 5000 mL Varje
10373791 6000 mL Varje
10603341 10,000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11760744 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 217114405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1890.00 SEK
    1564.59 SEK / Paket med 10
    Save 325.41 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Platt botten innebär att flaskorna kan ställas ner utan stödring.
Bukkärl kallas flaskor i laboratoriet och är förutom bägare andra universellt tillämpbara kärl. De används t.ex. för destillation eller för uppvärmning av vätskor. Flaskor finns i olika utföranden: smal och bred hals, med eller utan slipad fog, som rund eller platt bottenkolv. Beroende på applikationen väljs den erforderliga kolven med dess specifika komponenter.
  • Platt botten innebär att flaskorna kan ställas ner utan stödring
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifica
Diameter (metrisk) bas 105 mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Uppvärmning; Storlekar 20000, 3000 och 5000 ml icke-DIN ISO storlek
Antal per förpackning 10/Pk.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.