Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Platt bottenflaska, smal hals, med pärlkant
Produktkod. 11770744 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
3000 mL
4000 mL
50 mL
500 mL
5000 mL
6000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11770744
Brand: DWK Life Sciences 217115401
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Platt botten innebär att flaskorna kan ställas ner utan stödring.
Bukkärl kallas flaskor i laboratoriet och är förutom bägare andra universellt tillämpbara kärl. De används t.ex. för destillation eller för uppvärmning av vätskor. Flaskor finns i olika utföranden: smal och bred hals, med eller utan slipad fog, som rund eller platt bottenkolv. Beroende på applikationen väljs den erforderliga kolven med dess specifika komponenter.
  • Platt botten innebär att flaskorna kan ställas ner utan stödring
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 131 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Uppvärmning; Storlekar 20000, 3000 och 5000 ml icke-DIN ISO storlek
Antal per förpackning 10/Pk.