Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Plattbottnad kolv, med standard slipad skarv
Produktkod. 11756193 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Standard konisk fog:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Standard konisk fog unitSize
11756193 500 mL NS 29/32 Paket med 10
11726193 50 mL NS 29/32 Paket med 10
11746193 250 mL NS 29/32 Paket med 10
11726203 1000 mL NS 29/32 Paket med 10
11736203 2000 mL NS 29/32 Paket med 10
11736193 100 mL NS 29/32 Paket med 10
15251879 250 mL NS 24/29 Paket med 10
15271879 1000 mL NS 24/29 Paket med 10
15231879 100 mL NS 19/26 Paket med 10
15241879 100 mL NS 24/29 Paket med 10
15261879 500 mL NS 24/29 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11756193 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 241714605
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Plattbottnade kolvar är lämpliga för trycklöst arbete. På grund av standardjordskarven kan kolvarna anslutas till andra jordledskomponenter eller stängas med jordanslutningspluggar.
Flatbottnade kolvar är en formvariant av de runda kolvarna och har en tillplattad botten som de kan stå på. Standardjordfogen möjliggör en exakt anslutning till andra jordfogskomponenter som pelare, termometrar, dropptrattar, jordfogpluggar etc. Ståkolvar är på grund av sin form endast lämpliga för trycklöst arbete.
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
  • Platt botten innebär att flaskorna kan ställas ner utan stödring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 105 mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Spädningslösningar; Uppvärmning; Volymstorlekar 250 mL (NS 24/29), 500 mL (NS 24/29), 1000 mL (NS 24/29) och 2000 mL (NS 29/32) är inte enligt DIN ISO
Antal per förpackning 10/Pk.
Standard konisk fog NS 29/32