Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Plattbottnad kolv, med standard slipad skarv
Produktkod. 15261879 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Standard konisk fog:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15261879
Brand: DWK Life Sciences 241714408
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Plattbottnade kolvar är lämpliga för trycklöst arbete. På grund av standardjordskarven kan kolvarna anslutas till andra jordledskomponenter eller stängas med jordanslutningspluggar.
Flatbottnade kolvar är en formvariant av de runda kolvarna och har en tillplattad botten som de kan stå på. Standardjordfogen möjliggör en exakt anslutning till andra jordfogskomponenter som pelare, termometrar, dropptrattar, jordfogpluggar etc. Ståkolvar är på grund av sin form endast lämpliga för trycklöst arbete.
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
  • Platt botten innebär att flaskorna kan ställas ner utan stödring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 105 mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Spädningslösningar; Uppvärmning; Volymstorlekar 250 mL (NS 24/29), 500 mL (NS 24/29), 1000 mL (NS 24/29) och 2000 mL (NS 29/32) är inte enligt DIN ISO
Antal per förpackning 10/Pk.
Produkttyp Icke-DIN/ISO storlek
Standard konisk fog NS 24/29