Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Plattbottnad kolv, vid hals, med pärlkant
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Bukkärl kallas flaskor i laboratoriet och är förutom bägare andra universellt tillämpbara kärl. De används t.ex. för destillation eller för uppvärmning av vätskor. Flaskor finns i olika utföranden: smal och bred hals, med eller utan slipad fog, som rund eller platt bottenkolv. Beroende på applikationen väljs den erforderliga kolven med dess specifika komponenter.
- Platt botten innebär att flaskorna kan ställas ner utan stödring
- Den breda halsen möjliggör enkel påfyllning och rengöring
- Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) bas | 64 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (applikation) | Uppvärmning; Storlek 2000 mL icke-DIN EN ISO storlek |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |