Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Plattbottnad kolv, vid hals, med pärlkant
Produktkod. 11790764 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11790764 250 mL Paket med 10
11770764 50 mL Paket med 10
11780764 100 mL Paket med 10
11700774 500 mL Paket med 10
11710774 1000 mL Paket med 10
11730774 2000 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11790764 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 217313602
I lager
Platt botten innebär att flaskorna kan ställas ner utan stödring.
Bukkärl kallas flaskor i laboratoriet och är förutom bägare andra universellt tillämpbara kärl. De används t.ex. för destillation eller för uppvärmning av vätskor. Flaskor finns i olika utföranden: smal och bred hals, med eller utan slipad fog, som rund eller platt bottenkolv. Beroende på applikationen väljs den erforderliga kolven med dess specifika komponenter.
  • Platt botten innebär att flaskorna kan ställas ner utan stödring
  • Den breda halsen möjliggör enkel påfyllning och rengöring
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 85 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Uppvärmning; Storlek 2000 mL icke-DIN EN ISO storlek
Antal per förpackning 10/Pk.