Beskrivning
Platta flänskärl är reaktionskärl med stor volym som betraktas som ett alternativ till de runda kolvarna och består av en bottendel och ett lock. Dessa två delar hålls samman med hjälp av en klämring. En tätning eller slipfett förhindrar att slipytorna tippar. Det platta flänskärlet kan kombineras med andra komponenter (t.ex. dropptrattar, omröraraxlar, ...) med hjälp av olika standardslipade fogar i locket. Platta flänskärl är väl lämpade för förberedande arbeten såsom allmänna reaktioner, destillationer, indunstning och torkning av fasta och trögflytande ämnen. På grund av sina väggar är platta flänskärl lämpliga för säkert arbete under tryck och vakuum.
- Fläns med spår: En tätningsring (O-ring) kan sättas in i spåret, med hjälp av vilken kärlet stängs ordentligt
- Tryck- och vakuumbeständig på grund av geometrin och den fasta väggtjockleken
- Använd upp till tekniskt maximalt möjliga vakuum och därmed maximal säkerhet för användaren (beakta säkerhetsanvisningarna)
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Max. Tryck 0,5 bar |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (applikation) | Lämplig för filterapparater av Witt-typ; Säkert arbete under tryck eller vakuum; Värm endast plattflänsbägare i vatten- eller oljebad. Vid den maximala användningstemperaturen på °250 C och det maximala drifttrycket får temperaturskillnaden i glasväggen på reaktionskärlen med platta flänsar inte överstiga 30 °C |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Produkttyp | DN 120 |
| Temperaturområde (metriskt) | 250 °C |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |