Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Flat flänsbägare, fläns med spår
Produktkod. 10180391 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Produkttyp:
DN 120
DN 150
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Produkttyp Förpackningsstorlek
10180391 2000 ml DN 120 Varje
10068220 1000 ml DN 150 Varje
10212241 2000 ml DN 150 Varje
10281611 3000 ml DN 150 Varje
10078100 1000 ml DN 120 Varje
10673521 3000 ml DN 120 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10180391 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 243946302
Beräknad leverans: 16-11-2026
Den nedre delen av en platt flänsbägare har en bägareliknande form och sin egen för förberedande arbete med fasta och trögflytande ämnen. Arbete under tryck eller vakuum är möjligt.
Platta flänskärl är reaktionskärl med stor volym som betraktas som ett alternativ till de runda kolvarna och består av en bottendel och ett lock. Dessa två delar hålls samman med hjälp av en klämring. En tätning eller slipfett förhindrar att slipytorna tippar. Det platta flänskärlet kan kombineras med andra komponenter (t.ex. dropptrattar, omröraraxlar, ...) med hjälp av olika standardslipade fogar i locket. Platta flänskärl är väl lämpade för förberedande arbeten såsom allmänna reaktioner, destillationer, indunstning och torkning av fasta och trögflytande ämnen. På grund av sina väggar är platta flänskärl lämpliga för säkert arbete under tryck och vakuum.
  • Fläns med spår: En tätningsring (O-ring) kan sättas in i spåret, med hjälp av vilken kärlet stängs ordentligt
  • Tryck- och vakuumbeständig på grund av geometrin och den fasta väggtjockleken
  • Använd upp till tekniskt maximalt möjliga vakuum och därmed maximal säkerhet för användaren (beakta säkerhetsanvisningarna)
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
Specifikationer
Beskrivning Max. Tryck 0,5 bar
Kapacitet (metrisk) 2000 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Lämplig för filterapparater av Witt-typ; Säkert arbete under tryck eller vakuum; Värm endast plattflänsbägare i vatten- eller oljebad. Vid den maximala användningstemperaturen på °250 C och det maximala drifttrycket får temperaturskillnaden i glasväggen på reaktionskärlen med platta flänsar inte överstiga 30 °C
Antal per förpackning 1/Pk.
Produkttyp DN 120
Temperaturområde (metriskt) 250 °C