Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Platt fläns, slipad
Produktkod. 11732909 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Diameter (metrisk) bas:
70 mm
106 mm
130 mm
155 mm
215 mm
Inkluderar:
Med spår
Utan spår
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 11732909
Brand: DWK Life Sciences 210355107
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För bearbetning som reaktionskärl.
DURAN™ platta flänsar med och utan spår lämpar sig för vidare bearbetning till exempelvis trycktåliga reaktionskärl. För tryckbeständighet, se våra anmärkningar i den tekniska bilagan till laboratorieglaskatalogen. För glasartiklar som avviker från originalformen på grund av vidare bearbetning ska tillåtna driftdata fastställas i enlighet med tekniska regler och föreskrifter.
  • Jord
  • Komponent för vidare bearbetning till reaktionskärl
  • På grund av geometrin och den massiva väggtjockleken är ämnena lämpliga för enheter med tryck- och vakuumapplikationer.
  • Glasartiklar för vidare bearbetning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) bas 130 mm
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) För bearbetning som reaktionskärl
Inkluderar Utan spår
Antal per förpackning 2/Pk.