Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Platt fläns, slipad
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Diameter (metrisk) bas:
70 mm
106 mm
130 mm
155 mm
215 mm
Inkluderar:
Med spår
Utan spår
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
DURAN™ platta flänsar med och utan spår lämpar sig för vidare bearbetning till exempelvis trycktåliga reaktionskärl. För tryckbeständighet, se våra anmärkningar i den tekniska bilagan till laboratorieglaskatalogen. För glasartiklar som avviker från originalformen på grund av vidare bearbetning ska tillåtna driftdata fastställas i enlighet med tekniska regler och föreskrifter.
- Jord
- Komponent för vidare bearbetning till reaktionskärl
- På grund av geometrin och den massiva väggtjockleken är ämnena lämpliga för enheter med tryck- och vakuumapplikationer.
- Glasartiklar för vidare bearbetning
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) bas | 155 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (applikation) | För bearbetning som reaktionskärl |
| Inkluderar | Med spår |
| Antal per förpackning | 2/Pk. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |