Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Platt flänslock, 4 standardslipade halsar, med sidohalsar: 2 x NS 29/32 vinklad; 1 x 14/23 parallell,, mitthals: NS 29/32
Produktkod. 10749101 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Beskrivning:
DN 100
DN 120
DN 150
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
10749101 DN 100 Varje
10211811 DN 150 Varje
10709681 DN 120 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10749101 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 243924702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3801.00 SEK
    3607.90 SEK / Paket med 1
    Save 193.10 SEK
    5% Av
I lager
Locket på ett plant fläktkärl är lämpligt för stängning men även för kombination med andra slipade fogkomponenter (t.ex. dropptratt, omröraraxlar, etc.) på grund av de vanliga jordfogarna.
Platta flänskärl är reaktionskärl med stor volym som betraktas som ett alternativ till de runda kolvarna och består av en bottendel och ett lock. Dessa två delar hålls samman med hjälp av en klämring. En tätning eller slipfett förhindrar att slipytorna tippar. Det platta flänskärlet kan kombineras med andra komponenter (t.ex. dropptrattar, omröraraxlar, ...) med hjälp av olika standardslipade fogar i locket. Platta flänskärl är väl lämpade för förberedande arbeten såsom allmänna reaktioner, destillationer, indunstning och torkning av fasta och trögflytande ämnen. På grund av sina väggar är platta flänskärl lämpliga för säkert arbete under tryck och vakuum.
  • Med en mitthals: 29/32 och tre sidohalsar (standardslipad): 3 x 29/32 parallella
  • Tryck- och vakuumbeständig på grund av väggtjockleken och geometrin
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
Specifikationer
Beskrivning DN 100
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Kemiskt och termiskt krävande processer; Säkert arbete under tryck eller vakuum
Hals stil 2 x NS 29/32 vinklad; 1 x NS 14/23 parallell
Antal per förpackning 1/Pk.
Hylsled NS 29/32