Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Platt flänslock, 4 standardslipade halsar, med sidohalsar: 3 x NS 29/32 vinklad, Mitthals: NS 45/40
Produktkod. 10373501 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Material:
Borosilikatglas (3.3)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10373501 Borosilikatglas (3.3) Varje
1 options
Produktkod. 10373501 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 243926009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4289.25 SEK
    4070.37 SEK / Paket med 1
    Save 218.88 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 02-11-2026
Locket på ett plant fläktkärl är lämpligt för stängning men även för kombination med andra slipade fogkomponenter (t.ex. dropptratt, omröraraxlar, etc.) på grund av de vanliga jordfogarna.
Platta flänskärl är reaktionskärl med stor volym som betraktas som ett alternativ till de runda kolvarna och består av en bottendel och ett lock. Dessa två delar hålls samman med hjälp av en klämring. En tätning eller slipfett förhindrar att slipytorna tippar. Det platta flänskärlet kan kombineras med andra komponenter (t.ex. dropptrattar, omröraraxlar, ...) med hjälp av olika standardslipade fogar i locket. Platta flänskärl är väl lämpade för förberedande arbeten såsom allmänna reaktioner, destillationer, indunstning och torkning av fasta och trögflytande ämnen. På grund av sina väggar är platta flänskärl lämpliga för säkert arbete under tryck och vakuum.
  • Med en mitthals: 45/40 och tre sidohalsar (standardslipad): 3 x 29/32 vinklad
  • Tryck- och vakuumbeständig på grund av väggtjockleken och geometrin
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
Specifikationer
Beskrivning Max. Tryck 1 bar
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Kemiskt och termiskt krävande processer; Säkert arbete under tryck eller vakuum
Hals stil 3 x NS 29/32 vinklad
Antal per förpackning 1/Pk.
Hylsled NS 45/40