Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Platt flänslock, med mitthals
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Platta flänskärl är reaktionskärl med stor volym som betraktas som ett alternativ till de runda kolvarna och består av en bottendel och ett lock. Dessa två delar hålls samman med hjälp av en klämring. En tätning eller slipfett förhindrar att slipytorna tippar. Det platta flänskärlet kan kombineras med andra komponenter (t.ex. dropptrattar, omröraraxlar, ...) med hjälp av olika standardslipade fogar i locket. Platta flänskärl är väl lämpade för förberedande arbeten såsom allmänna reaktioner, destillationer, indunstning och torkning av fasta och trögflytande ämnen. På grund av sina väggar är platta flänskärl lämpliga för säkert arbete under tryck och vakuum.
- Med mitthals NS 29/32 eller NS 45/40
- Tryck- och vakuumbeständig på grund av väggtjockleken och geometrin
- Tät stängning på grund av standard jordfog
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | DN 100 |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (applikation) | Kemiskt och termiskt krävande processer; Säkert arbete under tryck eller vakuum; Max. arbetstryck vid 250 °C |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Standard konisk fog | NS 45/40 |
| Temperaturområde (metriskt) | 250 °C |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |