Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Platt flänslock, med mitthals
Produktkod. p-7189136 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Standard konisk fog:
NS 29/32
NS 45/40
Beskrivning:
DN 100
DN 120
DN 150
DN 200
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10365381
Brand: DWK Life Sciences 243984605
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Locket på ett plant fläktkärl är lämpligt för stängning men även för kombination med andra slipade fogkomponenter (t.ex. dropptratt, omröraraxlar, etc.) på grund av de vanliga jordfogarna.
Platta flänskärl är reaktionskärl med stor volym som betraktas som ett alternativ till de runda kolvarna och består av en bottendel och ett lock. Dessa två delar hålls samman med hjälp av en klämring. En tätning eller slipfett förhindrar att slipytorna tippar. Det platta flänskärlet kan kombineras med andra komponenter (t.ex. dropptrattar, omröraraxlar, ...) med hjälp av olika standardslipade fogar i locket. Platta flänskärl är väl lämpade för förberedande arbeten såsom allmänna reaktioner, destillationer, indunstning och torkning av fasta och trögflytande ämnen. På grund av sina väggar är platta flänskärl lämpliga för säkert arbete under tryck och vakuum.
  • Med mitthals NS 29/32 eller NS 45/40
  • Tryck- och vakuumbeständig på grund av väggtjockleken och geometrin
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning DN 100
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Kemiskt och termiskt krävande processer; Säkert arbete under tryck eller vakuum; Max. arbetstryck vid 250 °C
Antal per förpackning 1/Pk.
Standard konisk fog NS 29/32
Temperaturområde (metriskt) 250 °C