Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Platt flänsreaktionskärl, fläns med spår
Produktkod. 10434861 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 000 ml
100 ml
1000 ml
2000 ml
250 ml
4000 ml
500 ml
6000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10434861 250 ml Varje
10444861 500 ml Varje
10211861 100 ml Varje
10737951 1000 ml Varje
10383931 2000 ml Varje
10212191 4000 ml Varje
10778331 6000 ml Varje
10140011 10 000 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10434861 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 243903601
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Platta flänskärl är lämpliga för förberedande arbete med fasta och trögflytande ämnen. Arbete under tryck eller vakuum är möjligt.
Platta flänskärl är reaktionskärl med stor volym som betraktas som ett alternativ till de runda kolvarna och består av en bottendel och ett lock. Dessa två delar hålls samman med hjälp av en klämring. En tätning eller slipfett förhindrar att slipytorna tippar. Det platta flänskärlet kan kombineras med andra komponenter (t.ex. dropptrattar, omröraraxlar, ...) med hjälp av olika standardslipade fogar i locket. Platta flänskärl är väl lämpade för förberedande arbeten såsom allmänna reaktioner, destillationer, indunstning och torkning av fasta och trögflytande ämnen. På grund av sina väggar är platta flänskärl lämpliga för säkert arbete under tryck och vakuum.
  • Fläns med spår: En tätningsring (O-ring) kan sättas in i spåret, med hjälp av vilken kärlet stängs ordentligt
  • Tryck- och vakuumbeständig på grund av geometrin och den fasta väggtjockleken
  • Använd upp till tekniskt maximalt möjliga vakuum och därmed maximal säkerhet för användaren (beakta säkerhetsanvisningarna)
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
  • Kärl upp till och med 1000 ml kapacitet är genomgående cylindriska, större kärl har en rundbottnad form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Max. Tryck 2,5 bar
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Kemiskt och termiskt krävande processer; Säkert arbete under tryck eller vakuum; Kärlen har en cylindrisk form, från en storlek på 2000 ml är de kolvformade
Antal per förpackning 1/Pk.
Produkttyp DN 60
Form Cylindrisk