Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Platt flänsreaktionskärl, fläns med spår
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Platta flänskärl är reaktionskärl med stor volym som betraktas som ett alternativ till de runda kolvarna och består av en bottendel och ett lock. Dessa två delar hålls samman med hjälp av en klämring. En tätning eller slipfett förhindrar att slipytorna tippar. Det platta flänskärlet kan kombineras med andra komponenter (t.ex. dropptrattar, omröraraxlar, ...) med hjälp av olika standardslipade fogar i locket. Platta flänskärl är väl lämpade för förberedande arbeten såsom allmänna reaktioner, destillationer, indunstning och torkning av fasta och trögflytande ämnen. På grund av sina väggar är platta flänskärl lämpliga för säkert arbete under tryck och vakuum.
- Fläns med spår: En tätningsring (O-ring) kan sättas in i spåret, med hjälp av vilken kärlet stängs ordentligt
- Tryck- och vakuumbeständig på grund av geometrin och den fasta väggtjockleken
- Använd upp till tekniskt maximalt möjliga vakuum och därmed maximal säkerhet för användaren (beakta säkerhetsanvisningarna)
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
- Kärl upp till och med 1000 ml kapacitet är genomgående cylindriska, större kärl har en rundbottnad form
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Max. Tryck 1,5 bar |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (applikation) | Kemiskt och termiskt krävande processer; Säkert arbete under tryck eller vakuum; Kärlen har en cylindrisk form, från en storlek på 2000 ml är de kolvformade |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Produkttyp | DN 100 |
| Form | Cylindrisk |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Volym (metrisk) Fungerar | Volym (brätte) 1395 ml |