Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Flat fläns rundbottnad kolv, fläns med spår, för vakuumanvändning
Produktkod. 10474871 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 000 ml
20 000 ml
2000 ml
4000 ml
6000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10474871 20 000 ml Varje
10642771 2000 ml Varje
10008180 4000 ml Varje
10425221 10 000 ml Varje
12779656 6000 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10474871 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 243959103
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den nedre delen av en platt fläns rundbottnad kolv har en rundbottnad form och sin egen för förberedande arbete som involverar fasta och trögflytande ämnen. Arbete under tryck eller vakuum är möjligt.
Platta flänskärl är reaktionskärl med stor volym som betraktas som ett alternativ till de runda kolvarna och består av en bottendel och ett lock. Dessa två delar hålls samman med hjälp av en klämring. En tätning eller slipfett förhindrar att slipytorna tippar. Det platta flänskärlet kan kombineras med andra komponenter (t.ex. dropptrattar, omröraraxlar, ...) med hjälp av olika standardslipade fogar i locket. Platta flänskärl är väl lämpade för förberedande arbeten såsom allmänna reaktioner, destillationer, indunstning och torkning av fasta och trögflytande ämnen. På grund av sina väggar är platta flänskärl lämpliga för säkert arbete under tryck och vakuum.
  • Fläns med spår: En tätningsring (O-ring) kan sättas in i spåret, med hjälp av vilken kärlet stängs ordentligt
  • Tryck- och vakuumbeständig på grund av geometrin och den fasta väggtjockleken
  • Använd upp till tekniskt maximalt möjliga vakuum och därmed maximal säkerhet för användaren (beakta säkerhetsanvisningarna)
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Max. Tryck 0,5 bar
Kapacitet (metrisk) 20 000 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Kemiskt och termiskt krävande processer; Säkert arbete under tryck eller vakuum; Vid den maximala användningstemperaturen på °250 C och det maximala drifttrycket får temperaturskillnaden i glasväggen på reaktionskärlen med platta flänsar inte överstiga 30 °C
Antal per förpackning 1/Pk.
Produkttyp DN 100
Temperaturområde (metriskt) 250 °C