Description
- Mjukt flexibelt EPDM-gummi bildar en lufttät tätning
- EPDM säkerställer en lufttät försegling med flaska
Specifications
Specifications
| Beskrivning | 40 mm ringpackning för GL45 multifunktionslock. Cirkulära EPDM-tätningar 1,5 mm tjocka med 40 mm yttre och 29 mm innerdiameter. |
| För användning med (applikation) | Steril vätskeöverföring in och ut ur labbflaskor; Gasöverföring in och ut ur labbflaskor; Vätskeöverföring mellan labbflaskor; Tillförsel av reagens till instrument |
| Ledstorlek | GL 45 |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Material | EPDM |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?