Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Fyrhalsad kolv med rund botten
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Enl. till DIN 12392
- Med koniska sidofogar
- 3 parallella sidohalsar på 90° vinkel
- Med inskriptionsetikett
- Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12392 |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Borsilikatglas, Duran Glas |
| Hals stil | Fyrhalsad |
| nr per ärende | 1 vardera |
| Standard konisk fog | NS 29/32 |
| Bottenform | Rund |
| Diameter (metrisk) Yttre | 105 mm |