Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Trattadapter
Produktkod. 11736888 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
27 mm
34 mm
41 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst unitSize
11736888 41 mm Paket med 10
11870700 34 mm Paket med 10
11880700 50 mm Paket med 10
11860700 27 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11736888 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 243162609
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Filterdegeladaptern med integrerad skaft tjänar till att hålla filtertratten.
En av de viktigaste separationsmetoderna i laboratoriemiljön är filtrering, som används för att separera eller rengöra olika medier. För detta arbetssätt krävs filter som väljs efter tillämpning med hänsyn till storlek och porositet. Filterdegel utan skaft kan förlängas med filterdegeladaptern. Den integrerade utloppsskaftet tillåter en ren fyllning av filtratet i filterkolven.
  • Förlängning med integrerat handtag för mottagande av filterdegeln
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 41 mm
Material Borosilikatglas (3.3)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Separering av filtratet för vidare bearbetning; Kvalitativ oorganisk analys och preparativ kemi; Filtrering vid reducerat tryck; Filtrering; Matchande gummiadapter finns tillgänglig
Kvantitet 10/Pk.