Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Tratt, med lång skaft, Bunsen-tratt
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
55 mm
70 mm
80 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Att överföra vätskor och fasta ämnen är en vanlig arbetsmetod. I denna aktivitet används tratten, som på grund av sin form kan absorbera en relativt stor mängd vätska eller fast material och överföra den genom en förträngning till ett kärl med en liten öppning. Trattar finns i olika storlekar och utföranden, utvalda efter deras tillämpning.
- Med lång stjälk
- Bunsen tratt
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 55 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (applikation) | Dekantering och filtrering av vätskor med olika densiteter; Utsläpp av ämnen undviks; Filtrering |
| Kvantitet | 10/Pk. |