Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Tratt, räfflad
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
70 mm
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Att överföra vätskor och fasta ämnen är en vanlig arbetsmetod. I denna aktivitet används tratten, som på grund av sin form kan absorbera en relativt stor mängd vätska eller fast material och överföra den genom en förträngning till ett kärl med en liten öppning. Trattar finns i olika storlekar och utföranden, utvalda efter deras tillämpning.
- Att fastna på en slät glasyta och därmed en sänkning av filtreringshastigheten förhindras av den räfflade formen
- Den räfflade formen är idealisk för filtrering med runt papper
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 200 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (applikation) | Filtrering av vätskor; Utsläpp av ämnen undviks; Filtrering |
| Kvantitet | 1 st |