Beskrivning
Att överföra vätskor och fasta ämnen är en vanlig arbetsmetod. I denna aktivitet används tratten, som på grund av sin form kan absorbera en relativt stor mängd vätska eller fast material och överföra den genom en förträngning till ett kärl med en liten öppning. Trattar finns i olika storlekar och utföranden, utvalda efter deras tillämpning.
- Med kort skaft
- På grund av sin form är den lämplig för vätske-fast filtrering med ett filterpapper
- Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 70 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (applikation) | Dekantering och filtrering av vätskor; Utsläpp av ämnen undviks; Filtrering |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Produkttyp | Icke-DIN/ISO storlek |