Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Tratt, med kort skaft
Produktkod. 11772352 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
35 mm
45 mm
55 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
180 mm
200 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst Förpackningsstorlek
11772352 55 mm Paket med 10
11782352 80 mm Paket med 10
11792352 100 mm Paket med 10
11702362 150 mm Paket med 10
10455651 200 mm Varje
10323721 300 mm Varje
11736153 45 mm Paket med 10
11746153 70 mm Paket med 10
13197164 35 mm Paket med 10
11756153 120 mm Paket med 10
10758551 180 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11772352 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 213513304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2535.00 SEK
    2233.37 SEK / Paket med 10
    Save 301.63 SEK
    11% Av
I lager
En tratt möjliggör en ren överföring och filtrering av vätskor.
Att överföra vätskor och fasta ämnen är en vanlig arbetsmetod. I denna aktivitet används tratten, som på grund av sin form kan absorbera en relativt stor mängd vätska eller fast material och överföra den genom en förträngning till ett kärl med en liten öppning. Trattar finns i olika storlekar och utföranden, utvalda efter deras tillämpning.
  • Med kort skaft
  • På grund av sin form är den lämplig för vätske-fast filtrering med ett filterpapper
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 55 mm
Material Borosilikatglas (3.3)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Dekantering och filtrering av vätskor; Utsläpp av ämnen undviks; Filtrering
Kvantitet 10/Pk.