Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Tratt, med kort skaft
Produktkod. 13197164 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
35 mm
45 mm
55 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
180 mm
200 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 13197164
Brand: DWK Life Sciences 213512308
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En tratt möjliggör en ren överföring och filtrering av vätskor.
Att överföra vätskor och fasta ämnen är en vanlig arbetsmetod. I denna aktivitet används tratten, som på grund av sin form kan absorbera en relativt stor mängd vätska eller fast material och överföra den genom en förträngning till ett kärl med en liten öppning. Trattar finns i olika storlekar och utföranden, utvalda efter deras tillämpning.
  • Med kort skaft
  • På grund av sin form är den lämplig för vätske-fast filtrering med ett filterpapper
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 35 mm
Material Borosilikatglas (3.3)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Dekantering och filtrering av vätskor; Utsläpp av ämnen undviks; Filtrering
Kvantitet 10/Pk.