Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Gasdistributionsrör
Produktkod. 15242059 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Porositet:
0
1
2
Diameter (metrisk) Utsida:
9 mm
11 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porositet Diameter (metrisk) Utsida Förpackningsstorlek
15242059 1 11 mm Paket med 5
15212059 0 9 mm Paket med 5
15222059 1 9 mm Paket med 5
15232059 2 9 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15242059 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 258562106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4875.00 SEK
    3584.31 SEK / Paket med 5
    Save 1290.69 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Gas förs in i en vätska via gasfördelningsröret för rengöring. Den smälta glasfilterplattan ger så små gasbubblor som möjligt och därmed en stor kontaktyta med vätskan.
För gasfiltrering och rengöring krävs gastvättflaskor som består av ett gasfördelningsrör, en lämplig flaska och en gasutloppsöppning. I denna testuppställning tvingas gasen att strömma genom en vätska innan den släpps ut. Gasdistributionsröret är nedsänkt i vätskan för detta ändamål, gasen stör genom det och föroreningar av gasen binds i vätskan. Gasen renas eller tvättas så att säga. En filterskiva i gasfördelningsröret skapar så små luftbubblor som möjligt och bildar därmed en så stor kontaktyta som möjligt.
  • Det införda gasflödet delas upp i små bubblor med hjälp av ett inbyggt glasfördelningsrör
  • Större kontaktyta på grund av små bubblor i gasflödet
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
Typ Centermonterad filterskål
Porositet 1
Diameter (metrisk) Utsida 11 mm
För användning med (applikation) Reaktioner mellan gaser och vätskor; Rening av gasblandningar; Filtrering; Utförande med sido- eller centralt monterad filterkopp finns tillgänglig
Kvantitet 5/Pk.