Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Gasprovtagningsrör
Kapacitet (metrisk):
150 ml
350 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Material | Duran Glas |
| Typ | Gasprovtagningsrör |
| Inkluderar | Munstycke GL14 Gänga och septa |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12473-1 |
| Kvantitet | 1 förpackning |